missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-2-piperazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-2-piperazinone |
| CAS | 59702-08-8 |
| Molekylformel | C6H12N2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Ethylpiperazin-2-one, 4-Ethyl-3-oxopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCNCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-ethylpiperazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?