Läs mer
1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Mikromol™
Beskrivning
1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea |
| CAS | 58155-35-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Torasemide Imp. C (EP), Torsemide USP Related Compound C, Torsemide USP RC C, 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. C (EP), Torsemide Related Compound C, Torasemide, Anhydrous Impurity C, Torasemide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O3S/c1-3-17-15(20)19-23(21,22)14-10-16-8-7-13(14)18-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,18)(H2,17,19,20) |
| LEDER | CCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-3-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurea |
| Visa mer |