missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 13444-24-1 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Ethyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-1-ethylpiperidine, N-Ethyl-3-hydroxypiperidine, N-Ethyl-3-piperidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCCC(O)C1 |
| IUPAC-namn | 1-ethylpiperidin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?