Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumacetat, 97 %
Produktkod. 15485538
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485538 50 g 50g
15475538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59277.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170,212 g/mol
Det används som lösningsmedel och som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som lösningsmedel och som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten, acetonitril
, aceton, diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143314-17-4
Molekylformel C8H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 170.212
MDL-nummer MFCD06798186
InChI-nyckel XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;acetat
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.027 g/mL
Flampunkt 164 °C (327 °F)
Brytningsindex n20/D 1.502
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, acetonitril, aceton, diklormetan.
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.