Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumbromid, 98+%
Produktkod. 11339705
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339705 50 g 50g
11329705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19761.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
En jonisk vätska, 1-etyl-3-metylimidazoliumbromid, används som reaktionsmedium för syntes och kristallisation av en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-etyl-3-metylimidazoliumbromid användes som lösningsmedel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Bilda dienkomplexbildningen; karbonylinförande; cykloaddition; reduktion och deoxygenering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En jonisk vätska, 1-etyl-3-metylimidazoliumbromid, används som reaktionsmedium för syntes och kristallisation av en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-etyl-3-metylimidazoliumbromid användes som lösningsmedel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Bilda dienkomplexbildningen; karbonylinförande; cykloaddition; reduktion och deoxygenering.
Löslighet
Löslig i vatten, diklormetan, etanol, acetonitril. Olösligt i etylacetat, eter och alkan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65039-08-9
Molekylformel C6H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 191.07
MDL-nummer MFCD03427610
InChI-nyckel GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;bromid
LEDER [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, diklormetan, etanol, acetonitril. Olöslig i etylacetat, eter och alkan.
Formel vikt 191.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.