Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumbromid, 98 %
Produktkod. 10772014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772014 5 g Glasflaska 5g
10532042 25 g Glasflaska 25g
10563694 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356670050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonisk vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65039-08-9
Molekylformel C6H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 191.07
MDL-nummer MFCD03427610
InChI-nyckel GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
LEDER [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 1-etyl-3-metyl-lH-imidazol-3-iumbromid
Formel vikt 191.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.