Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumbromid, TRC
Produktkod. 30385181
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30385181 50 mg
1 options
Produktkod. 30385181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93795050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
CAS 65039-08-9
Molekylformel C6H11BrN2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCn1cc[n+](C)c1
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 191.07
Formel vikt 190.0106