Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumklorid, 97 %
Produktkod. 10545301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545301 25 g Glasflaska 25g
10362873 5 g Glasflaska 5g
10216923 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10545301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    675.47 SEK / 25g
    Save 24.53 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonisk vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65039-09-0
Molekylformel C6H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 146.62
MDL-nummer MFCD00074843
InChI-nyckel BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;klorid
LEDER [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77,0 °C till 79,0 °C
Färg Gult
Flampunkt 186 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Viskositet 61,2 mPa (80 °C)
Formel vikt 146.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Agglomerating Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.