missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Etyl-3-metylimidazoliumklorid, 98+%

Produktkod. p-7030112
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456620 5 g 5g
11466620 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11456620 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27651.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146,62 g/mol

Används vid cellulosabearbetning.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Används vid cellulosabearbetning.

Löslighet Lösligt i
vatten.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65039-09-0
Molekylformel C6H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 146.62
MDL-nummer MFCD00074843
InChI-nyckel BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
LEDER [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Flampunkt 186 °C (367 °F)
Kvantitet 5 g
Känslighet Mycket hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn 1-etyl-3-metyl-lH-imidazol-3-iumklorid
Formel vikt 146.62
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.