Läs mer
1-Etyl-3-metylimidazoliumdiyanamid, 98 %
Produktkod. 11491450
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491450 50 g 50g
11481450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26901.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4646.10 SEK
    3776.65 SEK / 50g
    Save 869.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 370865-89-7 | C8H11N5 | 177,211 g/mol
Används för att förbereda färgämnen. Används industriellt i naturgas och raffinaderiprocessströmmar. De används också i polymerindustrin som monomerer. Aminer finner användning som tillsatser för smörjoljor, motorbränslen och asfalt, och är producenter av etanolaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Används
för att framställa färgämnen. Används industriellt i naturgas och raffinaderiprocessströmmar. De används också i polymerindustrin som monomerer. Aminer finner användning som tillsatser för smörjoljor, motorbränslen och asfalt, och är producenter av etanolaminer.
Löslighet
Lösligt i vatten. Löslig i lösningsmedel som metanol, aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 370865-89-7
Molekylformel C8H11N5
Molekylvikt (g/mol) 177.211
MDL-nummer MFCD08276373
InChI-nyckel MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
PubChem CID 11159638
IUPAC-namn cyanoiminometylidenazanid;1-etyl-3-metylimidazol-3-ium
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lösligt i lösningsmedel som metanol, aceton.
Formel vikt 177.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.