Läs mer
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 98%
Produktkod. 15473677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473677 25 g 25g
11357209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27400.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
Den finner sin tillämpning i att förbättra enzymatisk hydrolys av vetehalm och i den enzymatiska in situ försockring av cellulosa i vattenhaltiga-joniska flytande medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i att förbättra
enzymatisk hydrolys av vetehalm och i enzymatisk in situ försockring av cellulosa i vattenhaltiga-joniska flytande medier.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 848641-69-0
Molekylformel C10H21N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 264.26
MDL-nummer MFCD09953486
InChI-nyckel HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
PubChem CID 53316406
IUPAC-namn dietylfosfat;1-etyl-3-metylimidazol-3-ium
LEDER CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Smältpunkt 19°C to 21°C
Densitet 1.157
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 264.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.