Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 99%
Artikelnummer. 11446460
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11446460 250 g 250g
11436460 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11446460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27571.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 342573-75-5 | C8H16N2O4S | 236.286 g/mol
1-etyl-3-metylimidazoliumetylsulfat är en jonisk vätska med fri form av klorid som används som ett alternativ till motsvarande halogenidsalter i metatesreaktioner för att framställa andra joniska vätskor inklusive 1-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat. Det används också i studien av skiktnings- och skjuvningsegenskaper hos jonisk vätska mellan nanofilmer och glimmerytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-etyl-3-metylimidazoliumetylsulfat är en jonisk vätska med fri form av klorid som används som ett alternativ till motsvarande halogenidsalter i metatesreaktioner för att framställa andra joniska vätskor inklusive 1-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat. Det används också i studien av skiktnings- och skjuvningsegenskaper hos jonisk vätska mellan nanofilmer och glimmerytor.
Löslighet Blandbar med
vatten och alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342573-75-5
Molekylformel C8H16N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 236.286
MDL-nummer MFCD06798189
InChI-nyckel VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium ethyl sulfate, basionics™ lq 01, dsstox_cid_29130, dsstox_rid_83349, dsstox_gsid_49274, ksc221o0f, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, ethyl sulfate 1:1, 1-ethyl-3-me-thylimidazolium ethylsulfate
PubChem CID 12095229
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;etylsulfat
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.CCOS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
Smältpunkt <-30°C
Densitet 1.24
Flampunkt 162°C (324°F)
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Miscible with water and alcohol.
Formel vikt 236.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.