Läs mer
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+%
Produktkod. 11349705
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349705 2 g 2g
11359705 10 g 10g
11369705 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19762.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 155371-19-0 | C6H11F6N2P | 256.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155371-19-0
Molekylformel C6H11F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 256.132
MDL-nummer MFCD00216703
InChI-nyckel DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, emimpf6, dsstox_cid_27897, dsstox_rid_82650, dsstox_gsid_47921, ksc174g8p, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate hplc
PubChem CID 2758873
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;hexafluorfosfat
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 256.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.