Läs mer
1-etyl-3-metylimidazoliumvätesulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457665
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457665 50 g 50g
11302239 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27232.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 412009-61-1 | C6H12N2O4S | 208.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 412009-61-1
Molekylformel C6H12N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 208.23
MDL-nummer MFCD06798195
InChI-nyckel HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate, basionics™ ac 25, acmc-209jj9, dsstox_cid_29156, dsstox_rid_83375, dsstox_gsid_49300, 1-ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfate, 1-methyl-3-ethylimidazolium hydrogensulfate, 1h-imidazolium,1-ethyl-3-methyl-,sulfate 1:1
PubChem CID 16217215
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
Densitet 1.367
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;vätesulfat
Formel vikt 208.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.