Läs mer
1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 412009-61-1 |
| Molekylformel | C6H12N2O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| LEDER | CCn1cc[n+](C)c1.OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.24 |
| Formel vikt | 208.0518 |