Läs mer
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 98%
Produktkod. 15435818
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435818 50 g 50g
15425818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59480.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 516474-01-4 | C7H14N2O4S | 222.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516474-01-4
Molekylformel C7H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 222.259
MDL-nummer MFCD08457697
InChI-nyckel BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, 1-ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfate, dsstox_cid_29266, dsstox_rid_83385, dsstox_gsid_49310, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate hplc
PubChem CID 16211409
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;metylsulfat
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.COS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 222.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.