Läs mer
1-etyl-3-metylimidazoliumtetrafluorborat, 98+% (torr vikt), kan forts. upp till 3% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379705
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379705 2 g 2g
11389705 10 g 10g
11399705 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19763.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143314-16-3 | C6H11BF4N2 | 197.97 g/mol
1-etyl-3-metylimidazoliumtetrafluorborat är en jonisk vätska som används vid återvinning av osmium vid dihydroxylering av olefiner med osmium(VIII)¬ oxid. Det är en stabil flytande elektrolyt som används i den kapillära elektroforetiska metoden för att lösa upp fenoliska föreningar som finns i druvkärneextrakt. Det fungerar också som ett bra lösningsmedel för ett brett spektrum av både organiska och oorganiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-etyl-3-metylimidazoliumtetrafluorborat är en jonisk vätska som används vid återvinning av osmium vid dihydroxylering av olefiner med osmium(VIII)¬-oxid. Det är en stabil flytande elektrolyt som används i den kapillära elektroforetiska metoden för att lösa upp fenoliska föreningar som finns i druvkärneextrakt. Det fungerar också som ett bra lösningsmedel för ett brett spektrum av både organiska och oorganiska föreningar.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143314-16-3
Molekylformel C6H11BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 197.97
MDL-nummer MFCD00216668
InChI-nyckel CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 2769348
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Smältpunkt 15°C
Densitet 1.28
Flampunkt None
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. upp till 3 % vatten
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 197.98
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.