Läs mer
1-etyl-3-metylimidazoliumtiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495828
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495828 5 g 5g
15405838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59493.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 331717-63-6 | Molekylformel: C7H11N3S | Molekylvikt: 169,246 g/mol
Det används som farmaceutiskt mellanprodukt och även som primär och sekundär intermediär.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som farmaceutiskt mellanprodukt och även som primär och sekundär intermediär.
Anteckningar
Håll dig borta från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331717-63-6
Molekylformel C7H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 169.246
MDL-nummer MFCD06798182
InChI-nyckel VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylimidazol-3-ium;tiocyanat
LEDER CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Smältpunkt -6 °C
Densitet 1.14
Brytningsindex n20/D 1.553
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 169.25
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.