Läs mer
1-Ethyl-3-piperidinone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-3-piperidinone Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h2-6H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 163.08 |