Läs mer
1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11421470
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421470 10 g 10g
11411470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26908.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117923-34-9
Molekylformel C22H26
Molekylvikt (g/mol) 290.45
MDL-nummer MFCD09909569
InChI-nyckel ZCEJWGXSGOFJTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-4-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-ethylphenyl ethynyl-4-hexylbenzene, acmc-20aov8, 4-ethyl-4'-n-hexyldiphenylacetylene, 1-ethyl-4-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 4-4-ethylphenyl ethynyl-1-hexylbenzene
PubChem CID 18952851
IUPAC-namn 1-ethyl-4-[2-(4-hexylphenyl)ethynyl]benzene
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene
Smältpunkt 10°C to 12°C
Kokpunkt 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.59
Kvantitet 10 g
Formel vikt 290.45
Procent renhet ≥99%