Läs mer
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752843
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10752843 1 g 1g
10181292 10 g 10g
10401864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10752843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09906DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40307-11-7
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00173887
InChI-nyckel ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC-namn 1-ethyl-4-ethynylbenzene
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.93g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel HC2CC6H4CH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.19
Procent renhet 97%