Läs mer
1-etyl-4-jodbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11458106
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11458106 50 g 50g
11448106 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11458106 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14138.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25309-64-2 | C8H9I | 232.064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25309-64-2
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.064
MDL-nummer MFCD00060663
InChI-nyckel OOLSRHZMXAYDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyliodobenzene, benzene, 1-ethyl-4-iodo, pubchem3877, 1-iodo-4-ethylbenzene, acmc-1chvo, p-ethyliodobenzene, 1-ethyl-4-iodo-benzene, #, 1-ethyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 141189
IUPAC-namn 1-etyl-4-jodbensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-iodobenzene
Smältpunkt -17°C
Densitet 1.6
Kokpunkt 112°C to 113°C (20 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 50 g
Beilstein 2076973
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 232.07
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.