Läs mer
1-Etyl-4-isobutylbensen, Mikromol™
Product Code. 30049899
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30049899 100 mg
1 options
Product Code. 30049899 Supplier Mikromol Supplier No. MM0002.25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Etyl-4-isobutylbensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
CAS 100319-40-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3
LEDER CCc1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC-namn 1-etyl-4-(2-metylpropyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 162.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 162,1409 g/mol