missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 143.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?