missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Ethyl-4-nitrosopiperazine, TRC

Produktkod. 30371951
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371951 500 mg
30369351 250 mg
30371273 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE928435500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65504-33-8
Molekylformel C6H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 143.19
Synonym Piperazine, 1-ethyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
LEDER CCN1CCN(CC1)N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H2,1H3
Formel vikt 143.1059
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.