Läs mer
1-etyl-4-[(p-tolyl)etynyl]bensen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387069
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387069 1 g 1g
11397069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26882.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22692-80-4
Molekylformel C17H16
Molekylvikt (g/mol) 220.315
MDL-nummer MFCD04038793
InChI-nyckel LFNSILZUJYWPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-ethylphenyl-2-4-methylphenyl acetylene, 1-ethyl-4-p-tolyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethyl-4-p-tolyl ethylnyl benzene, acmc-20apau, 1-ethyl-4-p-tolylethynyl benzene, 1-4-ethylphenyl-2-p-tolyl acetylene, 1-ethyl-4-4-methylphenyl ethynyl benzene, benzene,1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl-1-ethynyl benzene
PubChem CID 11413368
IUPAC-namn 1-etyl-4-[2-(4-metylfenyl)etynyl]bensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene
Smältpunkt 71°C to 74°C
Kokpunkt 135°C to 136°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.31
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.