Läs mer
(1-etyl-4-piperidinyl)metanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10659514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10659514 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10462793 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01189CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21168-71-8
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.25
MDL-nummer MFCD05022431
InChI-nyckel ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, 1-ethyl-4-piperidinyl methanamine, 1-1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, c-1-ethyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-ethylpiperidin-4-methanamine, 1-ethyl-4-aminomethylpiperdine, 1-ethyl-4-piperidyl methylamine, 1-ethylpiperidin-4-yl methamine, 4-piperidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpiperidine-4-yl methanamine
PubChem CID 2794704
LEDER CCN1CCC(CN)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethyl-4-piperidinyl)methanamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (1-etylpiperidin-4-yl)metanamin
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%