Läs mer
1-Ethyl-4-vinylbenzene (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-4-vinylbenzene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3 |
| Formel vikt | 132.0939 |