Läs mer
1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 72954-65-5 |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-5-hydroxypyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h5,8H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCN1C(O)CCC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.079 |