Läs mer
1-Etyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
1-Etyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 70459-04-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H18 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP), Norfloxacin Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25) |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O |
| IUPAC-namn | 1-etyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra |
| Visa mer |