Läs mer
1-Ethyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one, Mikromol™
Beskrivning
1-Ethyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one |
| CAS | 75001-82-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 F N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-one, Norfloxacin Imp. D (EP), Norfloxacin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FN3O/c1-2-18-6-3-15(20)11-9-12(16)14(10-13(11)18)19-7-4-17-5-8-19/h3,6,9-10,17H,2,4-5,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CCN1C=CC(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-6-fluoro-7-piperazin-1-ylquinolin-4-one |
| Visa mer |