Läs mer
1-Ethyl-6-oxo-3-piperidinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-6-oxo-3-piperidinecarboxylic Acid |
| CAS | 915919-82-3 |
| Molekylformel | C8H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-9-5-6(8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCN1CC(CCC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.19 |
| Formel vikt | 171.0895 |