Läs mer
1-Ethyladamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyladamantane |
| CAS | 770-69-4 |
| Molekylformel | C12H20 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20/c1-2-12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-12H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCC1C2CC3CC(CC1C3)C2 |
| IUPAC-namn | 2-ethyladamantane |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.29 |
| Formel vikt | 164.1565 |