Läs mer
1 – Etylcyklohexanol, 97 %
Produktkod. 15289856 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289856 25 mL 25ml
15279856 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289856 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453350250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1940-18-7
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00021402
InChI-nyckel BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC-namn 1-etylcyklohexan-1-ol
LEDER CCC1(O)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylcyclohexanol
Densitet 0.9190g/mL, 0.919
Kokpunkt 166,0 °C
Flampunkt 68 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.