Läs mer
(1-ethylcyclohexyl)methanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| CAS | 143689-16-1 |
| Molekylformel | C9H19N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3 |
| LEDER | CCC1(CCCCC1)CN |
| IUPAC-namn | (1-ethylcyclohexyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.25 |
| Formel vikt | 141.1517 |