missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Ethyldihydro-6-imino-2,4,5(3H)-pyrimidinetrione 5-(O-Methyloxime), TRC

Produktkod. 30137200
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137200 250 mg
30010662 50 mg
30005463 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE817925250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71342-66-0
Molekylformel C7H10N4O3
Molekylvikt (g/mol) 198.18
LEDER O=Cc1nc(C)oc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Ethyldihydro-6-imino-2,4,5(3H)-pyrimidinetrione 5-(O-Methyloxime)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3-11-5(8)4(10-14-2)6(12)9-7(11)13/h8H,3H2,1-2H3,(H,9,12,13)/b8-5?,10-4-
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.