missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethylnaphthalene |
| CAS | 1127-76-0 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1-ethyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethylnaphthalene (ACI), NSC 59390, α-Ethylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h3-9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-ethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?