Läs mer
1-Ethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethylnaphthalene |
| CAS | 1127-76-0 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Naphthalene, 1-ethyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethylnaphthalene (ACI), NSC 59390, α-Ethylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h3-9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-ethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |