Läs mer
1-Etylpiperazin-2,3-dione, Mikromol™
Produktkod. 17912126
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912126 100 mg
17963976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912126 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0296.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Etylpiperazin-2,3-dolon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
CAS 59702-31-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H10 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
LEDER CCN1CCNC(=O)C1=O
IUPAC-namn 1-etylpiperazin-2,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 142.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 142.0742 g/mol