Läs mer
1 – Etylpiperazin, 98 %
Produktkod. 11308326
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308326 25 g 25g
11318326 100 g 100g
11328326 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15539.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5308-25-8 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
1-Etylpiperazin används vid syntesen av 2-(2-metoxi-5-((4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl)fenyl)-1H-benso[d]imidazolhydroklorid och 2-(5-((4-etylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-[metoxibenso-midazol-hydroklorid)-2-[metoxi-midazolfenyl) Det används också som mellanprodukt inom veterinärmedicin, särskilt vid framställning av ciproflmoxacinetyl. Vidare fungerar det som en prekursor för att framställa färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-etylpiperazin används i syntesen av 2-(2-metoxi-5-((4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl)fenyl)-1H-benso[d]imidazolhydroklorid och 2-(5-((4-etylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2)]metoxi-Henmidazolhydroklorid. Det används också som mellanprodukt inom veterinärmedicin, särskilt vid framställning av ciproflmoxacinetyl. Vidare fungerar det som en prekursor för att framställa färgämnen.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5308-25-8
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD00059912
InChI-nyckel WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
PubChem CID 79196
IUPAC-namn 1-etylpiperazin
LEDER CCN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperazine
Kokpunkt 157 °C
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 102971
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.