Läs mer
1-etylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10132530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10132530 500 mL Glasflaska 500ml
10463055 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10132530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118885000
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-09-6
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
MDL-nummer MFCD00006507
InChI-nyckel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC-namn 1-etylpiperidin
LEDER CCN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 129.0°C to 131.0°C
Flampunkt 17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4430 to 1.4450
Kvantitet 500 mL
Beilstein 20,17
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C)
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.