Läs mer
1 - Etylpiperidin, 99 %
Produktkod. 10463055 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10463055 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10132530 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463055 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118880025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-09-6
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
MDL-nummer MFCD00006507
InChI-nyckel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC-namn 1-etylpiperidin
LEDER CCN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8240g/mL, 0.824
Kokpunkt 129,0 °C till 131,0 °C
Flampunkt 17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4430 till 1,4450
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 20,17
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50 g/L (20 °C)
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethylpiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethylpiperidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.