Läs mer
1-etylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407757
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407757 100 g 100g
11417757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16294.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
In Room temperature phosphorescence of α-bromonaphthalene induced by cyclodextrin in the presence of hexahydropyridine or 1-ethylpiperidine and its application is described. The highest yields of 5-Bromopyrimidine (37%) were obtained by using 1-ethylpiperidine or triethylamine as condensing agent. Tributyltin hydride and 1-ethylpiperidine hypophosphite were mediated intermolecular radical additions to 2, 4, 6-trichlorophenyl vinyl sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
In Room temperature phosphorescence of α-bromonaphthalene induced by cyclodextrin in the presence of hexahydropyridine or 1-ethylpiperidine and its application is described. The highest yields of 5-Bromopyrimidine (37%) were obtained by using 1-ethylpiperidine or triethylamine as condensing agent. Tributyltin hydride and 1-ethylpiperidine hypophosphite were mediated intermolecular radical additions to 2, 4, 6-trichlorophenyl vinyl sulfonate.
Solubility
1-ethylpiperidine salt of benzylpenicillin is considerably less soluble in amyl acetate and acetone.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-09-6
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.204
MDL-nummer MFCD00006507
InChI-nyckel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC-namn 1-etylpiperidin
LEDER CCN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperidine
Smältpunkt -20°C
Kokpunkt 129°C to 131°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2386
Beilstein 102643
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.