Läs mer
1-etylpyridiniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449026
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449026 25 g 25g
11459026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17911.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1906-79-2 | C7H10BrN | 188.068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1906-79-2
Molekylformel C7H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 188.068
MDL-nummer MFCD00041999
InChI-nyckel ABFDKXBSQCTIKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylpyridinium bromide, 1-ethylpyridin-1-ium bromide, ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide, n-ethylpyridinium bromide, pyridinium, 1-ethyl-, bromide 1:1, pyridineethobromide, ethylpyridiniumbromide, 1-ethyl-pyridiniubromide, n-ethyl pyridinium bromide
PubChem CID 15927
IUPAC-namn 1-etylpyridin-l-ium;bromid
LEDER CC[N+]1=CC=CC=C1.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpyridinium bromide
Smältpunkt 117°C to 121°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 188.07
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.