Läs mer
1-Ethylpyrrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethylpyrrole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 95.0735 |