Läs mer
1-Ethylquinaldinium Iodide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 606-55-3 |
| MDL-nummer | MFCD00031829 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide, 1-Ethylquinaldinium iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.15 |
| Kvalitet | Research |