Läs mer
1-Ethylquinolinium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11413458
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413458 100 g 100g
11403458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17854.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-35-5
Molekylformel C11H12IN
Molekylvikt (g/mol) 285.128
MDL-nummer MFCD00041996
InChI-nyckel PMYUGMDDIBOXQM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethylquinolinium iodide, quinoline ethiodide, 1-ethylquinolin-1-ium iodide, n-ethylquinolinium iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-, iodide 1:1, 1-ethylquinoliniumiodide, acmc-1b72m, quinoline ethyl iodide
PubChem CID 69446
IUPAC-namn 1-ethylquinolin-1-ium;iodide
LEDER CC[N+]1=CC=CC2=CC=CC=C21.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylquinolinium iodide
Smältpunkt 156°C to 159°C
Kvantitet 100 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 285.13
Procent renhet 98%