Läs mer
1-Ethyltetrazolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyltetrazolinone |
| CAS | 69048-98-2 |
| Molekylformel | C3H6N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-one, 1-Ethyl-1H-tetrazol-5-ol; |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4O/c1-2-7-3(8)4-5-6-7/h2H2,1H3,(H,4,6,8) |
| LEDER | CCN1N=NNC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.11 |