Läs mer
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10609224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10609224 250 mg Glasflaska 250mg
10576363 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609224 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380992500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-49-4
Molekylformel C8H5F
Molekylvikt (g/mol) 120.13
MDL-nummer MFCD00799540
InChI-nyckel YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetylene, 2'-fluorophenyl acetylene, 1-ethynyl-2-fluoro-benzene, 2'-fluorophenylacetylene, 2-fluorophenylethyne, o-fluorophenylacetylene, benzene, ethynylfluoro, 2-fluoro-phenylacetylene, 2-fluorophenyl-ethyne, 2-fluorophenyl acetylene
PubChem CID 643358
IUPAC-namn 1-etynyl-2-fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC=C1C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethynyl-2-fluorobenzene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 150°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4C∽CH
Brytningsindex 1.5240 to 1.527
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 120.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Ethynyl-2-fluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.