Läs mer
1-Ethynyladamantane, TRC
Produktkod. 30379296
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379296 50 mg
30375096 500 mg
30372019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30379296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93213050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40430-66-8
Molekylformel C12 H16
Molekylvikt (g/mol) 160.26
Synonym Adamantane, 1-ethynyl- (7CI), 1-Ethynyltricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantylacetylene
IUPAC-namn 1-ethynyladamantane
LEDER C#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Ethynyladamantane
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16/c1-2-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h1,9-11H,3-8H2
Formel vikt 160.1252
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.